Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,300 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Artikelnr. 614-0049
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Spezifikationen
- Temperaturbereich:0…35 °C
- Länge:350 mm
- Seq:08
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,300 - 1,400 g/ml