Dichte-Aräometer mit Thermometer
0,800 - 0,900 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Catalog # 614-0044
Supplier: GERING
Jump to:
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Specifications
- Temperaturbereich:0…35 °C
- Länge:350 mm
- Seq:03
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:0,800 - 0,900 g/ml
- Cat. No.:614-0044