AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Avantor
Dichte-Aräometer mit Thermometer
0,700 - 0,800 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Artikelnr. 614-0043
Anbieter:   GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Artikelnr. 614-0043
Anbieter:  GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit Thermometer
0,700 - 0,800 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Preis
87,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    0…35 °C
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,700 - 0,800 g/ml
  • Cat. No.:
    614-0043
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.