AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
1,600 - 1,700 g/l, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI0092
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Artikelnr. GERI0092
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,600 - 1,700 g/l, 0,001 g/ml
Preis
46,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Lieferumfang: Supplied in a velvet lined case.
Spezifikationen
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,600 - 1,700 g/l