AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/l, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI0085
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Artikelnr. GERI0085
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/l, 0,001 g/ml
Preis
35,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
 : Supplied in a velvet lined case.
Spezifikationen
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,900 - 1,000 g/l