Hydrometers
0,800 - 0,900 g/l, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI0084
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Lieferumfang: Supplied in a velvet lined case.
Spezifikationen
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:0,800 - 0,900 g/l
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.