AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
0,600 - 0,700 g/l, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI0082
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Artikelnr. GERI0082
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
0,600 - 0,700 g/l, 0,001 g/ml
Preis
35,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Lieferumfang: Supplied in a velvet lined case.
Spezifikationen
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,600 - 0,700 g/l
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.