AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
0,880 - 0,940 g/ml, 0,001, 160 mm
Artikelnr. GERI0006
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. GERI0006
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
0,880 - 0,940 g/ml, 0,001, 160 mm
Preis
29,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,001
  • Messbereich:
    0,880 - 0,940 g/ml