AuftragsverfolgungKontakt
Laborheizer, EV | Avantor
Laborheizer, EV
Heizplatte, EV1, max 425 °C, 425 W, Ø 85 mm, 150×225×110 mm
Artikelnr. 453-1994
Anbieter:   GERHARDT
Laborheizer, EV
Artikelnr. 453-1994
Anbieter:  GERHARDT
Laborheizer, EV
Laborheizer, EV
Heizplatte, EV1, max 425 °C, 425 W, Ø 85 mm, 150×225×110 mm
Preis
511,75 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Platte und Gehäuse aus Edelstahl.
Spezifikationen
  • Heizleistung:
    425 W
  • Temperatur:
    max 425 °C
  • Bezeichnung:
    Heizplatte, EV1
  • B×T×H:
    150×225×110 mm
  • Plattengröße:
    Ø 85 mm
  • Cat. No.:
    453-1994
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.