AuftragsverfolgungKontakt
Glasfaserfilter TCLP | Avantor
Glasfaserfilter TCLP
90 mm
Artikelnr. 513-0024
Glasfaserfilter TCLP
Artikelnr. 513-0024
Glasfaserfilter TCLP
Glasfaserfilter TCLP
90 mm
Preis
153,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Bindemittelfreie Borosilikat-Glasfaserfilter mit niedrigen extrahierbaren Anteilen. Anwendbar für die Methode 1311 EPA Toxicity Characteristics Leading Procedure und Vorfiltration von verschmutzten HPLC-Proben.
  • Reduces filtration costs and premature clogging when filtering difficult-to-filter or highly contaminated solutions
  • Extends filter life and reduces final filter changes with high capacity prefilters
  • Eliminates sample contamination, binder-free borosilicate glass fiber has no added extractables
Filters a wide range of particulate loads and viscous solutions with a selection of filter thicknesses from which to choose.
Spezifikationen
  • Seq:
    03
  • Größe:
    90 mm
  • Cat. No.:
    513-0024
  • Partikelretention:
    0.7 µm
  • Porengröße:
    0,7 µm
  • Stärke:
    432 µm