AuftragsverfolgungKontakt
Magnetfiltertrichter | Avantor
Magnetfiltertrichter
Without lid, 150 ml, PPSU/PP, 47 mm
Artikelnr. 516-7597
Magnetfiltertrichter
Artikelnr. 516-7597
Magnetfiltertrichter
Magnetfiltertrichter
Without lid, 150 ml, PPSU/PP, 47 mm
Preis
347,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polyphenylsulfon, autoklavierbar.
  • Leckagefreie magnetische Dichtung ermöglicht Ein-Hand-Bedienung
  • Geeignet für Antischaummittel und viele andere Lösemittel
Für Membranfiltrationsverfahren bei Wasserproben.
Effektive Filtrationsfläche bei 150 und 300 ml: 9,6 cm²; bei 500 ml: 13,1 cm²
Ø×H gesamt: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    150 ml
  • Bezeichnung:
    Without lid
  • Material:
    PPSU/PP
  • Seq:
    01
  • Für Filter-Ø:
    47 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Filter-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 516-7598
    Trichtergehäuse, 150 ml
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 370,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Filter-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 516-7595
    Trichtergehäuse, 300 ml
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 259,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Filter-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 516-7596
    Basis für Filtertrichter, ohne Hilfssieb
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 243,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Filter-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 516-8933
    Deckel-Kit für 300 ml-Trichter
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 101,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für Filter-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 516-7602
    Trichtergehäuse, 500 ml
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 299,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 516-1198
    Magnetfiltertrichter 47 mm, Gummistopfen Nr. 8 mit Bohrung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 87,70 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.