AB HEPARAN SULFATE, PURIFIED (CLONE F58-10E4), 200UG PACK 1 * 0,2 mg
Artikelnr. MSPP370255-1
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
AB HEPARAN SULFATE, PURIFIED (CLONE F58-10E4), 200UG PACK 1 * 0,2 mg
Artikelnr. MSPP370255-1
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Dipentylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Toluol, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Cyclohexan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2-Methylbutan für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Isooctan für UV, IR, HPLC, ACS 1 * 1 L
Lieferant: PanReac AppliChem
N,N-Dimethylacetamide, HPLC Grade, 99.5% 1 * 4 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1-Pentanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Diethylether 99+% inhibitorfrei für die Spektrophotometrie hemmstofffrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Isooctan (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse, ACS 1 * 2,5 L
Lieferant: PanReac AppliChem
n-Hexan 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Triethylamin ≥99% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
n-Pentan, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pyridin 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific