Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:20 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,05
- pH-Wert:13,00