AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 9,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
Catalog # REGE1090
Supplier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalog # REGE1090
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 9,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS Number:  
Price
43,50 €
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    9,00
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.