BUFFER SOLUTION PH 6.881 @ 20C NIST 1 * 500 mL
Catalog # REGE106881
Supplier: REAGECON
Frequently Bought Together
Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, SATWIPES® Theta
Supplier: CONTEC
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
pH electrode storage and cleaning solutions, Orion™
Supplier: Thermo Orion
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Laborschalen
Supplier: KARTELL
Kaliumdihydrogenphosphat, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
pH Pufferlösungen, DuraCal
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Calciumcarbonat, Certipur®, Supelco®
Supplier: Merck
L(+)-Ascorbinsäure 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Supplier: Hach
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Supplier: VWR Chemicals