AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, colour coded | Avantor
pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, Rot, 20 °C, 1 L
Artikelnr. REGE1040C
Anbieter:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Artikelnr. REGE1040C
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, Rot, 20 °C, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
46,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Zertifizierung: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Rot
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    4,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.