AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
  REGE1040525
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE1040525
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
 :  
31,90 €
1 * 500 mL
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    4,00