Buffer solutions
Buffer solution, 4,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 L
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:4,00