Buffer solutions
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
Anbieter: REAGECON
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 L
- Referenztemperatur:20 °C
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:2,00