Labormäntel, PP, Einweg
Ohne Taschen, Weiß, L
GMEQOJC155
Einweg-Labormantel aus PP mit Kragen. Eine Version verfügt über zwei Taschen.
- Druckknopfverschluss
- Gerade Bündchen
- Ungewebtes Material
Stärke: 40 g/m²
Farbe: weiß
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Ohne Taschen
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:GMEQOJC155
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:40 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



