Filtersätze
Filtersatz 15, Anregung BP 546/12, Strahlteiler FT 580, Emission LP 590
Artikelnr. 630-1422
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Filtersatz 15, Anregung BP 546/12, Strahlteiler FT 580, Emission LP 590
- Seq:03