AuftragsverfolgungKontakt
Stages
Stages
Objektmikrometer 25 +50/10 mm – 25 Zeilen mit 1 mm Abständen in X-Richtung – 50 Zeilen mit 1/10 mm Abständen in Y-Richtung
Artikelnr. 630-0424
Anbieter:   ZEISS
Stages
Artikelnr. 630-0424
Anbieter:  ZEISS
Stages
Objektmikrometer 25 +50/10 mm – 25 Zeilen mit 1 mm Abständen in X-Richtung – 50 Zeilen mit 1/10 mm Abständen in Y-Richtung
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Objektmikrometer 25 +50/10 mm – 25 Zeilen mit 1 mm Abständen in X-Richtung – 50 Zeilen mit 1/10 mm Abständen in Y-Richtung
  • Seq:
    03