AuftragsverfolgungKontakt
Körper | Avantor
Körper
Körper für Stemi 2000, apochromatisch Greenough mit stereoskopischem Winkel von 11°, Zoom: 0,65× - 5,0×, inkl. Staubschutzkappe mit M49×0,75 für Fotofilter
Artikelnr. 630-0367
Anbieter:   ZEISS
Körper
Artikelnr. 630-0367
Anbieter:  ZEISS
Körper
Körper für Stemi 2000, apochromatisch Greenough mit stereoskopischem Winkel von 11°, Zoom: 0,65× - 5,0×, inkl. Staubschutzkappe mit M49×0,75 für Fotofilter
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Körper für Stemi 2000, apochromatisch Greenough mit stereoskopischem Winkel von 11°, Zoom: 0,65× - 5,0×, inkl. Staubschutzkappe mit M49×0,75 für Fotofilter
  • Seq:
    02