Leitfähigkeitsstandards
E-Set Trace Kalibrierset, 6 Flaschen mit je 50 ml Kalibrier- und Kontrollstandard, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm bei 25 °C, Genauigkeit ± 0,5 %, rückführbar auf PTB/NIST, 1 SET
Anbieter: WTW
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_WTWA300572_12.25-1 CoC_WTWA300578_111215463 coc_WTWA300578_111483424 CoC_WTWA300580_111154836 CoC_WTWA300580_111172876
Mehr
Sensors for Field and Laboratory (DE).pdf
Additional Product Details
WTWA300580_TDS_EN
Datasheet
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 SET
- Bezeichnung:E-Set Trace Kalibrierset, 6 Flaschen mit je 50 ml Kalibrier- und Kontrollstandard, 0,01 mol/l KCl, 1413 µS/cm bei 25 °C, Genauigkeit ± 0,5 %, rückführbar auf PTB/NIST