Temperaturfühler
Temperaturfühler, mit 3-m-Kabel, wasserdichtem Stecker und integrierter Halteklammer für pH-Elektroden, TFK 325/HC, Automatische Temperaturkompensation
Artikelnr. WTWA109823
Anbieter: WTW
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Temperaturfühler, mit 3-m-Kabel, wasserdichtem Stecker und integrierter Halteklammer für pH-Elektroden
- Typ:TFK 325/HC
- Anwendung:Automatische Temperaturkompensation
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- WTWA109821Haltclip für SenTix-pH-Elektroden und Temperaturfühler TFK 325/HCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 110,00 €