pH Electrodes, SenTix®
pH-Elektrode SenTix® SP, SenTix® SP, 2 - 13, 0...+80 °C, Glas, Referid®, 15/5×65/25 mm, S7-Steckkopf**, Einstechanwendungen (Brot, Käse, Fleisch, Früchte, Feststoffe)
662-0291
: WTW
Die bewährten und getesteten pH-Elektroden sind einfach in der Handhabung und bieten eine hohe Qualität und Präzision.
- Elektroden mit Gelelektrolyt und einem Körper aus Kunststoff sind robust und stoßfest, Membranglas ist durch ein Plastikgehäuse sicher geschützt
- Elektroden mit Flüssigelektrolyt: Der Kapillareffekt des Platindrahts garantiert konstanten Ausfluss und beugt Kontaminationen durch Ausfällungen oder Schmutz vor
- SenTix® HW- und HWS-Elektroden: Elektrolyt-Ausfluss kann für optimale Ergebnisse angepasst werden
Das neue, optimierte Membranglas garantiert sogar bei niedrigen Temperaturen eine rasche Messung. Der benutzerfreundliche Verschluss für die Einfüllöffnung verhindert ein Austreten des Elektrolyts während der Lagerung.
* Mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 KOhm).
- Anschluss:S7-Steckkopf**
- Ø×L:15/5×65/25 mm
- Für:Einstechanwendungen (Brot, Käse, Fleisch, Früchte, Feststoffe)
- Typ:SenTix® SP
- Bezeichnung:pH-Elektrode SenTix® SP
- Material:Glas
- Seq:33
- Elektrolyt:Referid®
- Temperatur:0...+80 °C
- pH:2 - 13
Accessories
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- WTWA109735Elektrolyt mit 2 mol/L KNO₃ und 0,001 mol/L KCl für kombinierte ORP-Elektrode mit Silberelektrode1 * 250 mL - 53,00 €