AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturfühler | Avantor
Temperaturfühler
Temperaturfühler, mit 1-m-Kabel und wasserdichtem Stecker, TFK 325, Automatische Temperaturkompensation in wässrigen Lösungen
Artikelnr. 662-0264
Anbieter:   WTW
Temperaturfühler
Artikelnr. 662-0264
Anbieter:  WTW
Temperaturfühler
Temperaturfühler
Temperaturfühler, mit 1-m-Kabel und wasserdichtem Stecker, TFK 325, Automatische Temperaturkompensation in wässrigen Lösungen
Preis
181,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Temperaturfühler, mit 1-m-Kabel und wasserdichtem Stecker
  • Typ:
    TFK 325
  • Anwendung:
    Automatische Temperaturkompensation in wässrigen Lösungen
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WTWA109821
    Haltclip für SenTix-pH-Elektroden und Temperaturfühler TFK 325/HC
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 110,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.