Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
6,00 ml, 17×58 mm, Ja, 15-425
Artikelnr. WHEA986492
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Glasfläschchen bestehen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A aus 180 Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt.
- Niedrige Hintergrundzählungen, hohe UV-Transmission
HDPE-Fläschchen stellen eine kostengünstige Option für die Szintillationszählung dar.
Verpackung: Kappen separat verpackt.
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:15-425
- Ø×H:17×58 mm
- Kapazität:6,00 ml
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



