AuftragsverfolgungKontakt
Racks für Fläschchen, WHEATON® | Avantor
Racks für Fläschchen, WHEATON®
23,1 mm, 36, 322×91×28 mm
Artikelnr. 212-6191
Anbieter:   DWK Life Sciences
Racks für Fläschchen, WHEATON®
Artikelnr. 212-6191
Anbieter:  DWK Life Sciences
Racks für Fläschchen, WHEATON®
Racks für Fläschchen, WHEATON®
23,1 mm, 36, 322×91×28 mm
Preis
308,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Diese Polypropylengestelle fassen 36 bzw. 50 Headspace-Autosampler-Flaschen. Alle Vertiefungen im Gestellboden sind mit einer Abflussöffnung versehen.
  • Autoklavierbar und stapelbar
  • Chemikalienbeständig
  • Mit Positionsmarkierungen
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    23,1 mm
  • Anz. Bohrungen:
    36
  • B×T×H:
    322×91×28 mm