AuftragsverfolgungKontakt
Snap caps for sample bottles, WHEATON® | Avantor
Snap caps for sample bottles, WHEATON®
22 mm, 4/8/12 ml
Artikelnr. WHEA242612
Anbieter:   DWK Life Sciences
Snap caps for sample bottles, WHEATON®
Artikelnr. WHEA242612
Anbieter:  DWK Life Sciences
Snap caps for sample bottles, WHEATON®
Snap caps for sample bottles, WHEATON®
22 mm, 4/8/12 ml
Preis
67,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Natural low density polyethylene.
  • All sizes have tabs for easy removal
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
For WHEATON snap cap sample bottles.
Spezifikationen
  • Verschlussgröße:
    22 mm
  • Für Flaschen:
    4/8/12 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.