AuftragsverfolgungKontakt
Laborheizer, EV | Avantor
Laborheizer, EV
Heizplatte, EV2, max 425 °C, 230 V, Ø 120 mm, —
Artikelnr. GERH10-0002
New Product
Anbieter:   GERHARDT
Laborheizer, EV
Artikelnr. GERH10-0002
Anbieter:  GERHARDT
New Product
Laborheizer, EV
Laborheizer, EV
Heizplatte, EV2, max 425 °C, 230 V, Ø 120 mm, —
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Platte und Gehäuse aus Edelstahl.
Spezifikationen
  • Heizleistung:
    230 V
  • Temperatur:
    max 425 °C
  • Bezeichnung:
    Heizplatte, EV2
  • B×T×H:
  • Plattengröße:
    Ø 120 mm
  • Cat. No.:
    GERH10-0002
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.