Intelsius® Pathopouch
95 kPa pouch for pathology, A4, 308×230 mm
Artikelnr. DGINBP003
New Product
Anbieter: DGP INTELSIUS
Springe zu:
Product Details & Documents
The Intelsius® Pathopouch range are 95 kPa flexible pressure vessels designed to meet with transport regulations.
95 kPa plastic secondary packaging
- Outer pouch for paperwork
- Leak-proof
They are leak-proof and suitable to hold a wide range of primary containers, such as blood vials, specimen containers, swabs, blood collection bags and medical devices.
Zertifizierung: ISTA Certified Class 6.2 Category A & B
Spezifikationen
- Bezeichnung:95 kPa pouch for pathology
- L×B:308×230 mm
- Seq:1
- Größe:A4
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.