Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
RIPA LYSATE SOLUTION 100ml 1 * 100 mL | Avantor

RIPA LYSATE SOLUTION 100ml 1 * 100 mL

Artikelnr. BSBTAE0105-100
New Product
Anbieter:   Boster Bio
RIPA LYSATE SOLUTION 100ml 1 * 100 mL
Artikelnr. BSBTAE0105-100
Anbieter:  Boster Bio
New Product
RIPA LYSATE SOLUTION 100ml 1 * 100 mL
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents