AuftragsverfolgungKontakt
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen | Avantor
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Bevel, Graduated, 200 µl, -, 49,7 mm, Klar, Universal pipettes, 960/pack, 9600/case, 10 packs/case
Artikelnr. LBCN1093-960-008-9
New Product
Anbieter:   Labcon
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Artikelnr. LBCN1093-960-008-9
Anbieter:  Labcon
New Product
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Bevel, Graduated, 200 µl, -, 49,7 mm, Klar, Universal pipettes, 960/pack, 9600/case, 10 packs/case
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Labcon Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen werden aus hochwertigem, 100% reinem virgin medical grade Polypropylen hergestellt. Das Harz wird vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables vorhanden sind.
  • Einzigartig konstruiert, um zu den meisten gängigen Pipettenmarken zu passen
  • Vielseitiges Design für verschiedene Laboranwendungen, mit Bevel Point, Extended, Graduated, Ultrafine Spitzen und mehr
  • Tipgrößen reichen von 10 bis 1250 µl
  • Reines USP Klasse VI, natürlich hydrophobe Harze bieten hochwertige Spitzen-Uniformität
  • Sterile Tips gewährleisten den höchsten Sterility Assurance Level von 10⁻⁶
  • Hergestellt in den USA
Labcon Harze werden vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables, PFAS oder andere Verbindungen vorhanden sind.
Alle Spitzen durchlaufen kontinuierliche Lot-Tests, um Präzision und konstante Leistung in Labcons internen physikalischen und biologischen Testlaboren sicherzustellen.
Zertifizierung: PFAS-frei, endotoxinfrei, ATP-frei, RNase/Dnase-frei, Low Trace Metals (<1 ppm).
Spezifikationen
  • Verpackt:
    960/pack, 9600/case, 10 packs/case
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    200 µl
  • Länge:
    49,7 mm
  • Spitzentyp:
    Bevel, Graduated
  • Spitzenfarbe:
    Klar
  • Zur Nutzung mit:
    Universal pipettes