AuftragsverfolgungKontakt
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen | Avantor
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Extended, Flextop, UltraFine, 1250 µl, -, 88,9 mm, Klar, Universal pipettes, 576/pack, 4608/case, 8 packs/case
Artikelnr. LBCN1045-960-008-9
New Product
Anbieter:   Labcon
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Artikelnr. LBCN1045-960-008-9
Anbieter:  Labcon
New Product
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Extended, Flextop, UltraFine, 1250 µl, -, 88,9 mm, Klar, Universal pipettes, 576/pack, 4608/case, 8 packs/case
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 576 ST
Product Details & Documents
Labcon Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen werden aus hochwertigem, 100% reinem virgin medical grade Polypropylen hergestellt. Das Harz wird vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables vorhanden sind.
  • Einzigartig konstruiert, um zu den meisten gängigen Pipettenmarken zu passen
  • Vielseitiges Design für verschiedene Laboranwendungen, mit Bevel Point, Extended, Graduated, Ultrafine Spitzen und mehr
  • Tipgrößen reichen von 10 bis 1250 µl
  • Reines USP Klasse VI, natürlich hydrophobe Harze bieten hochwertige Spitzen-Uniformität
  • Sterile Tips gewährleisten den höchsten Sterility Assurance Level von 10⁻⁶
  • Hergestellt in den USA
Labcon Harze werden vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables, PFAS oder andere Verbindungen vorhanden sind.
Alle Spitzen durchlaufen kontinuierliche Lot-Tests, um Präzision und konstante Leistung in Labcons internen physikalischen und biologischen Testlaboren sicherzustellen.
Zertifizierung: PFAS-frei, endotoxinfrei, ATP-frei, RNase/Dnase-frei, Low Trace Metals (<1 ppm).
Spezifikationen
  • Verpackt:
    576/pack, 4608/case, 8 packs/case
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    1250 µl
  • Länge:
    88,9 mm
  • Spitzentyp:
    Extended, Flextop, UltraFine
  • Spitzenfarbe:
    Klar
  • Zur Nutzung mit:
    Universal pipettes
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.