AuftragsverfolgungKontakt
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen | Avantor
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Graduated, UltraFine, 10 µl, -, 31,4 mm, Klar, Universal pipettes, 1248/pack, 12480/case, 10 packs/case
Artikelnr. LBCN1038-260-000-9
New Product
Anbieter:   Labcon
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Artikelnr. LBCN1038-260-000-9
Anbieter:  Labcon
New Product
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen
Graduated, UltraFine, 10 µl, -, 31,4 mm, Klar, Universal pipettes, 1248/pack, 12480/case, 10 packs/case
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.248 ST
Product Details & Documents
Labcon Eclipse™ Standard Surface Pipette Spitzen werden aus hochwertigem, 100% reinem virgin medical grade Polypropylen hergestellt. Das Harz wird vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables vorhanden sind.
  • Einzigartig konstruiert, um zu den meisten gängigen Pipettenmarken zu passen
  • Vielseitiges Design für verschiedene Laboranwendungen, mit Bevel Point, Extended, Graduated, Ultrafine Spitzen und mehr
  • Tipgrößen reichen von 10 bis 1250 µl
  • Reines USP Klasse VI, natürlich hydrophobe Harze bieten hochwertige Spitzen-Uniformität
  • Sterile Tips gewährleisten den höchsten Sterility Assurance Level von 10⁻⁶
  • Hergestellt in den USA
Labcon Harze werden vorgetestet, um sicherzustellen, dass keine Extraktables, PFAS oder andere Verbindungen vorhanden sind.
Alle Spitzen durchlaufen kontinuierliche Lot-Tests, um Präzision und konstante Leistung in Labcons internen physikalischen und biologischen Testlaboren sicherzustellen.
Zertifizierung: PFAS-frei, endotoxinfrei, ATP-frei, RNase/Dnase-frei, Low Trace Metals (<1 ppm).
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Verpackt:
    1248/pack, 12480/case, 10 packs/case
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    10 µl
  • Länge:
    31,4 mm
  • Seq:
    1
  • Spitzentyp:
    Graduated, UltraFine
  • Spitzenfarbe:
    Klar
  • Zur Nutzung mit:
    Universal pipettes