EasyPlus™ Titration Elektroden
EG11-BNC Sensor pH wässrig, ±2000 mV/0 - 14 pH, Easy Pro, Easy EPM, Easy pH Titratoren
Artikelnr. METT30043103
New Product
Anbieter: Mettler - Toledo
Springe zu:
Product Details & Documents
Elektrode ausschließlich zur Verwendung mit Mettler Toledo® Serie EasyPlus™ Titratoren.
Nur Elektrode.
:
:
:
:
Spezifikationen
- Für:Easy Pro, Easy EPM, Easy pH Titratoren
- Bezeichnung:EG11-BNC Sensor pH wässrig
- Seq:1
- Messbereich:±2000 mV/0 - 14 pH