AuftragsverfolgungKontakt
EasyPlus™ Titration Elektroden | Avantor
EasyPlus™ Titration Elektroden
EM45-BNC Sensor Präzipitation, ±2000 mV/0 - 14 pH, Easy Pro, Easy Cl Titratoren
Artikelnr. METT30043107
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titration Elektroden
Artikelnr. METT30043107
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
EasyPlus™ Titration Elektroden
EasyPlus™ Titration Elektroden
EM45-BNC Sensor Präzipitation, ±2000 mV/0 - 14 pH, Easy Pro, Easy Cl Titratoren
Preis
261,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elektrode ausschließlich zur Verwendung mit Mettler Toledo® Serie EasyPlus Titratoren.
Nur Elektrode.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Für:
    Easy Pro, Easy Cl Titratoren
  • Bezeichnung:
    EM45-BNC Sensor Präzipitation
  • Seq:
    3
  • Messbereich:
    ±2000 mV/0 - 14 pH