AuftragsverfolgungKontakt
EasyPlus™ Titration Elektroden | Avantor
EasyPlus™ Titration Elektroden
EG13-BNC sensor pH non-aqueous, 0 - 2000 mV, Easy Pro, Easy KFV, Easy Ox Titratoren
Artikelnr. METT30043104
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titration Elektroden
Artikelnr. METT30043104
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
EasyPlus™ Titration Elektroden
EasyPlus™ Titration Elektroden
EG13-BNC sensor pH non-aqueous, 0 - 2000 mV, Easy Pro, Easy KFV, Easy Ox Titratoren
Preis
336,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elektrode ausschließlich zur Verwendung mit Mettler Toledo® Serie EasyPlus Titratoren.
Nur Elektrode.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Für:
    Easy Pro, Easy KFV, Easy Ox Titratoren
  • Bezeichnung:
    EG13-BNC sensor pH non-aqueous
  • Seq:
    5
  • Messbereich:
    0 - 2000 mV
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.