AuftragsverfolgungKontakt
EasyPlus™ Titration Elektroden | Avantor
EasyPlus™ Titration Elektroden
EM43-BNC Sensor Redox Ipol, ±2000 mV, Easy Pro, Easy Ox Titratoren
Artikelnr. METT30043105
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titration Elektroden
Artikelnr. METT30043105
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
EasyPlus™ Titration Elektroden
EasyPlus™ Titration Elektroden
EM43-BNC Sensor Redox Ipol, ±2000 mV, Easy Pro, Easy Ox Titratoren
Preis
315,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elektrode ausschließlich zur Verwendung mit Mettler Toledo® Serie EasyPlus Titratoren.
Nur Elektrode.
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Für:
    Easy Pro, Easy Ox Titratoren
  • Bezeichnung:
    EM43-BNC Sensor Redox Ipol
  • Seq:
    4
  • Messbereich:
    ±2000 mV