Externer Drucker
Serial port RS232, for external printer
Artikelnr. SMEGWD-232PRINT
New Product
Anbieter: SMEG
Springe zu:
Product Details & Documents
Externer Drucker enthält RS232-Karte mit seriellem Port.
Nadeldruck-Thermodruck
Komplett mit Uhrfunktion
Ausgestattet mit unabhängiger Stromversorgung
Für Anwendungen mit GW4260 Serie
Zu kombinieren mit einer Rolle Thermopapier Ø 50 mm und Breite 57 mm.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Serial port RS232, for external printer
- Seq:2