Cellroll Set
CELLROLL Set, 4 roller bottles for CB 170, CB 170-L, CB 170-O₂, CB 170-O₂L, CBF 170, CBF 170-O₂
Artikelnr. BIND8012-1885
New Product
Anbieter: Binder
Springe zu:
Product Details & Documents
Der Integra Cellroll ist ein kompaktes und zuverlässiges Rollflaschen-System zur Kultivierung adhärenter Zellen in Rollerflaschen. Dieses modulare, erweiterbare Rollflaschen-System ist für entweder 4 oder 6 Rollerflaschen geeignet.
- Stufenlos variabler Drehzahlbereich von 0,1 bis 2 U/min ermöglicht eine schonende und gleichmäßige Rotation der Zellkulturflaschen Ideal für großvolumige Zellkulturen in Forschung und Produktion Kontinuierliche Rotation sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Zellen und Kulturmedium, was optimale Wachstumsbedingungen und hohe Ausbeuten fördert Speziell für den Einsatz in CO₂-Inkubatoren entwickelt – mit temperaturbeständigen Materialien und kompaktem, stapelbarem Design Feineinstellung der Drehrichtung, Drehzahl: Feineinstellung von Pausenzeiten und Intervallzyklen: Mit Soft-Start- und -Stopp-Phase:
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Bezeichnung:CELLROLL Set, 4 roller bottles for CB 170, CB 170-L, CB 170-O₂, CB 170-O₂L, CBF 170, CBF 170-O₂
- Seq:1