AuftragsverfolgungKontakt
Externer Drucker | Avantor
Externer Drucker
Externer Drucker
Artikelnr. SMEGWD-PRINTE2
New Product
Anbieter:   SMEG
Externer Drucker
Artikelnr. SMEGWD-PRINTE2
Anbieter:  SMEG
New Product
Externer Drucker
Externer Drucker
Preis
774,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Externer Drucker enthält RS232-Karte mit seriellem Port.
  • Nadeldruck-Thermodruck
    Komplett mit Uhrfunktion
    Ausgestattet mit unabhängiger Stromversorgung
    Für Anwendungen mit GW4260 Serie
Zu kombinieren mit einer Rolle Thermopapier Ø 50 mm und Breite 57 mm.
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Externer Drucker
  • Cat. No.:
    SMEGWD-PRINTE2