AuftragsverfolgungKontakt
Probenschaufeln
Probenschaufeln
Probenlöffel, 250 mm,
Catalog # BURK5320-0250
New Product
Supplier:   BURKLE
Probenschaufeln
Catalog # BURK5320-0250
Supplier:  BURKLE
New Product
Probenschaufeln
Probenschaufeln
Probenlöffel, 250 mm,
Price
9,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Dieser speziell geformte Löffel erreicht nahezu jede Ecke von Behältern und verhindert das Herauslaufen von Proben.
  • Zur Entnahme kleiner Probenmengen
  • Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegenüber Säuren und Laugen)
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Bezeichnung:
    Probenlöffel
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    4