TechniCloth® Flachmoppabdeckungen
Technicloth® floor mop wipers, 250×600 mm
Catalog # TEXWTX630
New Product
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
Moppabdeckungen (ISO-Klasse 3–8) zur Reinigung und Dekontamination von Böden.
- Ohne chemische Bindemittel oder Zusätze hergestellt
- Vliesstoff, wirtschaftliches Polyester/Cellulose-Material zur Reinigung und Entfernung von Rückständen
- Chemikalienbeständig, widersteht gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- Bezeichnung:Technicloth® floor mop wipers
- L×B:250×600 mm
- Seq:3