AuftragsverfolgungKontakt
Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes | Avantor
Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes
, 76×102 mm, Hellblau
Artikelnr. TEXWTX5820
New Product
Anbieter:   Texwipe
Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes
Artikelnr. TEXWTX5820
Anbieter:  Texwipe
New Product
Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes
Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes
, 76×102 mm, Hellblau
Preis
147,38 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal zum Hinterlassen von Notizen auf Dokumenten, Berichten, Instrumenten und den meisten Reinraumoberflächen.
  • Der kontaminationsarme Polymer-Elastomer-Klebstoff ermöglicht das Anbringen und Entfernen von TexNotes® ohne hohe Rückstände
Format: 102×76 mm
Verpackung: 72 Blatt pro Block, 10 Blöcke pro Packung (Bag-Within-A-Bag®).
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Hellblau
  • Abmessungen:
    76×102 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.