Einsätze
E 416 Einsatz 178×279×157 mm B×T×H zur optimalen Beladung von 6 einteiligen und zweiteiligen Spekula, 7 Halter 40 mm Abstand, zur Verwendung im oberen (nur mit einteiligen Spekula) und unteren Korb; Zur Verwendung mit G 7831, PG 8535/36/62/82/92, PWD 8534, PWD 8682/92, 178×279×157 mm
Catalog # MIEL12669750
New Product
Supplier: MIELE
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bezeichnung:E 416 Einsatz 178×279×157 mm B×T×H zur optimalen Beladung von 6 einteiligen und zweiteiligen Spekula, 7 Halter 40 mm Abstand, zur Verwendung im oberen (nur mit einteiligen Spekula) und unteren Korb; Zur Verwendung mit G 7831, PG 8535/36/62/82/92, PWD 8534, PWD 8682/92
- Seq:56
- B×T×H:178×279×157 mm
- Cat. No.:MIEL12669750