Blöcke für Fläschchen
VLS-W06-D280-A Block, Ø 28,8 mm, 28 mm-Röhrchen, 6, 45 mm
VELPA00000522
New Product
Irregular Voltage
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
:
:
:
:
:
:
- Anz. Bohrungen:6
- Bezeichnung:VLS-W06-D280-A Block
- Tiefe:45 mm
- Lochgröße:Ø 28,8 mm
- Für:28 mm-Röhrchen
- Cat. No.:VELPA00000522