Blöcke für Fläschchen
VLS-W12-D170-A Block, Ø 17,8 mm, 17 mm-Röhrchen, 12, 45 mm
Artikelnr. VELPA00000517
New Product
Irregular Voltage
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Blöcke für Fläschchen
Artikelnr. VELPA00000517
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Anz. Bohrungen:12
- Bezeichnung:VLS-W12-D170-A Block
- Tiefe:45 mm
- Lochgröße:Ø 17,8 mm
- Für:17 mm-Röhrchen
- Cat. No.:VELPA00000517