AuftragsverfolgungKontakt
Blöcke für Fläschchen | Avantor
Blöcke für Fläschchen
VLS-W08-D230-A Block, Ø 23,8 mm, 23 mm-Röhrchen, 8, 45 mm
Artikelnr. VELPA00000520
New Product
Irregular Voltage
Anbieter:   VELP SCIENTIFIC
Blöcke für Fläschchen
Artikelnr. VELPA00000520
Anbieter:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Irregular Voltage
Blöcke für Fläschchen
Blöcke für Fläschchen
VLS-W08-D230-A Block, Ø 23,8 mm, 23 mm-Röhrchen, 8, 45 mm
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Blöcke eignen sich für Reaktionsgefäße, die häufig in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder die Probenvorbereitung verwendet werden.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Anz. Bohrungen:
    8
  • Bezeichnung:
    VLS-W08-D230-A Block
  • Tiefe:
    45 mm
  • Lochgröße:
    Ø 23,8 mm
  • Für:
    23 mm-Röhrchen
  • Cat. No.:
    VELPA00000520